Pipette tips
Eppendorf type, crystal tip, bevelled, 0,5 - 10 µl, -, Transparent, Gilson, Eppendorf, Socorex, Nichiryo, 10 racks, 96 each
DELT301-10
: DELTALAB
- Verpackt:10 racks, 96 each
- Steril:-
- Volumen:0,5 - 10 µl
- Seq:04
- Spitzentyp:Eppendorf type, crystal tip, bevelled
- Spitzenfarbe:Transparent
- Zur Nutzung mit:Gilson, Eppendorf, Socorex, Nichiryo
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.