AuftragsverfolgungKontakt
Pipette tips
Eppendorf type, with collar, 100 - 1000 µl, -, Transparent, Eppendorf, Nichiryo, Sartorius, Brand, Gilson, Finnpipette, Jencons, Bulk (10×1000)
  DELT200029
 :   DELTALAB
Pipette tips
  DELT200029
 :  DELTALAB
Pipette tips
Eppendorf type, with collar, 100 - 1000 µl, -, Transparent, Eppendorf, Nichiryo, Sartorius, Brand, Gilson, Finnpipette, Jencons, Bulk (10×1000)
220,00 €
1 * 10.000 ST
  • Verpackt:
    Bulk (10×1000)
  • Steril:
    -
  • Volumen:
    100 - 1000 µl
  • Seq:
    19
  • Spitzentyp:
    Eppendorf type, with collar
  • Spitzenfarbe:
    Transparent
  • Zur Nutzung mit:
    Eppendorf, Nichiryo, Sartorius, Brand, Gilson, Finnpipette, Jencons