AuftragsverfolgungKontakt
Reference electrodes, Radiometer Analytical | Avantor
Reference electrodes, Radiometer Analytical
−5...+80 °C, REF321, Ag/AgCl reference, Glas, 3M KCl + sat. AgCl, refillable, Screw cap**, 8×103 mm, General or challenging samples
Artikelnr. HACHE21M002
Anbieter:   Hach
Reference electrodes, Radiometer Analytical
Artikelnr. HACHE21M002
Anbieter:  Hach
Reference electrodes, Radiometer Analytical
Reference electrodes, Radiometer Analytical
−5...+80 °C, REF321, Ag/AgCl reference, Glas, 3M KCl + sat. AgCl, refillable, Screw cap**, 8×103 mm, General or challenging samples
Preis
255,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Radiometer Analytical reference electrodes are available with a variety of reference systems and liquid junctions.
  • Liquid junction: porous pin
  • Red-Rod technology provides a reproducible, fast and accurate response
  • Calomel reference electrode can be used for special purposes
* These electrodes contain mercury, please dispose according to regulations.
** Screw cap electrodes require an external connection cable for connection to a meter.
Spezifikationen
  • Anschluss:
    Screw cap**
  • Ø×L:
    8×103 mm
  • Für:
    General or challenging samples
  • Typ:
    REF321, Ag/AgCl reference
  • Material:
    Glas
  • Seq:
    04
  • Elektrolyt:
    3M KCl + sat. AgCl, refillable
  • Temperatur:
    −5...+80 °C
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Länge
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HACHA94L111
    Electrode connection cable, CL111, for connecting screw cap electrodes (S7) to banana instrument sockets
    1 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 69,20 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Länge
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HACHA94L114
    Electrode connection cable, CL114, for connecting screw cap electrodes (S7) to BNC instrument sockets
    1 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 108,00 €