Storage Boxes with Lid
0,3 l, Natur, 110×110×44 mm, PP
Artikelnr. SEMA7246
Anbieter: SEMADENI
Springe zu:
Product Details & Documents
These fresh storage boxes made of polypropylene (PP) are dimensionally stable.
- With hermetically closing blue snap-lid made of soft polythene (PE-LD)
- Can be used for temperatures from −40 to +85 °C
- Dishwasher and microwave resistant
- Approved for food contact
Spezifikationen
- Kapazität:0,3 l
- Farbe:Natur
- Material:PP
- Seq:01
- B×T×H:110×110×44 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.