AuftragsverfolgungKontakt
Dichte-Hydrometer
0,700 - 2,000 g/ml, 0,001, 160 mm
Artikelnr. GERI0025
Anbieter:   GERING
Dichte-Hydrometer
Artikelnr. GERI0025
Anbieter:  GERING
Dichte-Hydrometer
Dichte-Hydrometer
0,700 - 2,000 g/ml, 0,001, 160 mm
Preis
97,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dichte-Hydrometer mit Referenztemperatur von 20 °C.
Certifications:
Delivery information:
Spezifikationen
  • Länge:
    160 mm
  • Seq:
    01
  • Teilung:
    0,001
  • Messbereich:
    0,700 - 2,000 g/ml