AuftragsverfolgungKontakt
Special pH electrodes | Avantor
Special pH electrodes
Speciality pH electrode, SP21X, 0 - 14, 0...+100 °C, Glas, Refillable, Single junction, 12×110 mm, S7, General purposes
Artikelnr. CONSSP21X
Anbieter:   CONSORT
Special pH electrodes
Artikelnr. CONSSP21X
Anbieter:  CONSORT
Special pH electrodes
Special pH electrodes
Speciality pH electrode, SP21X, 0 - 14, 0...+100 °C, Glas, Refillable, Single junction, 12×110 mm, S7, General purposes
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Anschluss:
    S7
  • Ø×L:
    12×110 mm
  • Für:
    General purposes
  • Typ:
    SP21X
  • Bezeichnung:
    Speciality pH electrode
  • Material:
    Glas
  • Seq:
    01
  • Membran:
    Single junction
  • Elektrolyt:
    Refillable
  • Temperatur:
    0...+100 °C
  • pH:
    0 - 14
  • Cat. No.:
    CONSSP21X