AuftragsverfolgungKontakt
Ion selective electrodes | Avantor
Ion selective electrodes
Combination electrode, Copper (CN⁻), 5,10⁻⁶ - 10⁻² mol/l; 0,13 - 260 mg/l, 11 - 13, 0...+50 °C, Solid state sensor, Epoxid, KNO₃, BNC, 1 m cable, 12×110 mm
Artikelnr. CONSISE26B
Anbieter:   CONSORT
Ion selective electrodes
Artikelnr. CONSISE26B
Anbieter:  CONSORT
Ion selective electrodes
Ion selective electrodes
Combination electrode, Copper (CN⁻), 5,10⁻⁶ - 10⁻² mol/l; 0,13 - 260 mg/l, 11 - 13, 0...+50 °C, Solid state sensor, Epoxid, KNO₃, BNC, 1 m cable, 12×110 mm
Preis
957,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These combination electrodes have an epoxy body.
Solid state electrodes utilise relatively insoluble inorganic salts in a membrane. Solid state electrodes exist in homogeneous or heterogeneous forms. In both types, potentials are developed at the membrane surface due to the ion-exchange process.
Glass membrane electrodes are formed by the doping of the silicon dioxide glass matrix with various chemicals. The most common of the glass membrane electrodes is the pH electrode. Glass membrane electrodes are also available for the measurement of sodium ions.
Polymer membrane electrodes consist of various ionexchange materials in an inert matrix such as PVC, polythene or silicone rubber. The potential developed at the membrane surface is related to the concentration of the species of interest.
Dokumente
Spezifikationen
  • Konzentration:
    5,10⁻⁶ - 10⁻² mol/l; 0,13 - 260 mg/l
  • Anschluss:
    BNC, 1 m cable
  • Ø×L:
    12×110 mm
  • Typ:
    Solid state sensor
  • Bezeichnung:
    Combination electrode, Copper (CN⁻)
  • Material:
    Epoxid
  • Seq:
    04
  • Elektrolyt:
    KNO₃
  • Temperatur:
    0...+50 °C
  • pH:
    11 - 13
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.