Schnittschutz-Handschuhe, Sharpflex PU
7, Grün/schwarz, 250 mm
Artikelnr. DALL2232523/7
Anbieter: HONEYWELL SAFETY
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese aus Verbund- und Para-Aramidgarn gestrickten Handschuhe verfügen über eine schwarze PU-Beschichtung auf der Handfläche.
- Die Stricktechnik verleiht dem Handschuh eine ausgezeichnete Passform und hohe Fingerfertigkeit
- Para-Aramid-Garn schützt vor Kontakthitze und Schnitten
- Plattiertes Polyamid innen: Begrenzt den Hautkontakt mit Verbundfasern
- PU-Beschichtung erhöht die Abriebfestigkeit und ermöglicht den Einsatz in leicht fettigen Umgebungen
Ideal für den Umgang mit schweren Teilen mit hohem Schnittrisiko in trockenen und leicht fettigen Umgebungen.
Zertifizierung: EN 388:2016 (4X41C); Kat. II
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
- Handschuhgröße:7
- Farbe:Grün/schwarz
- Länge:250 mm
- Seq:01
- Oberfläche:Beschichtung an Innenhand und Fingerkuppen
- Cat. No.:DALL2232523/7
- Einweg / wiederverwendbar:wieder verwendbar
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:Handspezifisch
- Modell:PU
- Trägermaterial:Para-Aramid
- Stulpenart:Strickbündchen
- EN Standard:EN 388:2016 (4X41C)