AuftragsverfolgungKontakt
Schnittschutz-Handschuhe, Sharpflex PU | Avantor
Schnittschutz-Handschuhe, Sharpflex PU
10, Grün/schwarz, 250 mm
Artikelnr. DALL2232523/10
Anbieter:   HONEYWELL SAFETY
Schnittschutz-Handschuhe, Sharpflex PU
Artikelnr. DALL2232523/10
Anbieter:  HONEYWELL SAFETY
Schnittschutz-Handschuhe, Sharpflex PU
Schnittschutz-Handschuhe, Sharpflex PU
10, Grün/schwarz, 250 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 PAAR
Product Details & Documents
Diese aus Verbund- und Para-Aramidgarn gestrickten Handschuhe verfügen über eine schwarze PU-Beschichtung auf der Handfläche.
  • Die Stricktechnik verleiht dem Handschuh eine ausgezeichnete Passform und hohe Fingerfertigkeit
  • Para-Aramid-Garn schützt vor Kontakthitze und Schnitten
  • Plattiertes Polyamid innen: Begrenzt den Hautkontakt mit Verbundfasern
  • PU-Beschichtung erhöht die Abriebfestigkeit und ermöglicht den Einsatz in leicht fettigen Umgebungen
Ideal für den Umgang mit schweren Teilen mit hohem Schnittrisiko in trockenen und leicht fettigen Umgebungen.
Zertifizierung: EN 388:2016 (4X41C); Kat. II
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
  • Handschuhgröße:
    10
  • Farbe:
    Grün/schwarz
  • Länge:
    250 mm
  • Seq:
    04
  • Oberfläche:
    Beschichtung an Innenhand und Fingerkuppen
  • Cat. No.:
    DALL2232523/10
  • Einweg / wiederverwendbar:
    wieder verwendbar
  • Beidseitig tragbar / handspezifisch:
    Handspezifisch
  • Modell:
    PU
  • Trägermaterial:
    Para-Aramid
  • Stulpenart:
    Strickbündchen
  • EN Standard:
    EN 388:2016 (4X41C)
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.