Chromatographiesäulen mit Filterplatten
Chromatographiesäule mit PTFE-Hahn, 15,00 mm, 300 mm, , 14/23 NS
NEUB1202-14-015030
Diese Chromatographiesäulen verfügen über eine obere Hülse mit PTFE-Hahn und sind aus Borosilikatglas 3.3 gefertigt.
:
:
:
:
:
- Ø int.:15,00 mm
- Hülse:14/23 NS
- Bezeichnung:Chromatographiesäule mit PTFE-Hahn
- Länge:300 mm
- Seq:01