ContactUsLinkComponent
Strömungssensor STA 421 K-HC22 Erfassungsbereich[cm/s]: Wasser 1...150 Öl 3...300 Sensorläne [mm] 31 Mediumtemperatur [°C] -20...+80 Temperaturgradient [K/min] 250 Reaktionszeit typ [s] 1...15 Druckfestigkeit [bar] 100 Sensorwerkstoff Hastelloy C22 S 1 * 1 ST
  EGEEP11159
Strömungssensor STA 421 K-HC22 Erfassungsbereich[cm/s]: Wasser 1...150 Öl 3...300 Sensorläne [mm] 31 Mediumtemperatur [°C] -20...+80 Temperaturgradient [K/min] 250 Reaktionszeit typ [s] 1...15 Druckfestigkeit [bar] 100 Sensorwerkstoff Hastelloy C22 S 1 * 1 ST
  EGEEP11159
Frequently Bought Together