AuftragsverfolgungKontakt
Adapter, Abgabe, gerade | Avantor
Adapter, Abgabe, gerade
29/32 NS, 100 mm
Artikelnr. WITG1.900.029
Anbieter:   witeg Labortechnik
Adapter, Abgabe, gerade
Artikelnr. WITG1.900.029
Anbieter:  witeg Labortechnik
Adapter, Abgabe, gerade
Adapter, Abgabe, gerade
29/32 NS, 100 mm
Preis
22,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Zertifizierung:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
  • Hülse:
    29/32 NS
  • Rohrlänge:
    100 mm