AuftragsverfolgungKontakt
Reagents for comparators | Avantor
Reagents for comparators
pH (phenol red), 250 tests, Phenol red, 1 KIT
Artikelnr. PALIAT130
Anbieter:   Palintest
Reagents for comparators
Artikelnr. PALIAT130
Anbieter:  Palintest
CAS Nummer:  
Reagents for comparators
Reagents for comparators
pH (phenol red), 250 tests, Phenol red, 1 KIT
CAS Nummer:  
Preis
33,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Comparator tablet reagents are designed for use with the contour comparator, standard comparator and other visual test platforms.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Chemische Methode:
    Phenol red
  • VE:
    1 KIT
  • Bezeichnung:
    pH (phenol red), 250 tests
Spezifikationen