AuftragsverfolgungKontakt
Buffer tablets, Lovibond® | Avantor
Buffer tablets, Lovibond®
7, 250 Tab.
Artikelnr. LOVI515611BT
Anbieter:   Lovibond
Buffer tablets, Lovibond®
Artikelnr. LOVI515611BT
Anbieter:  Lovibond
CAS Nummer:  
Buffer tablets, Lovibond®
7, 250 Tab.
CAS Nummer:  
Preis
53,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 Tablet
Product Details & Documents
Ideal for preparing buffer solutions of 4, 7 and 10 pH units.
pH tablet can be added to 100 ml of distilled or deionised water for preparing solution of specified concentration.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    250 Tab.
  • pH-Wert:
    7