AuftragsverfolgungKontakt
Buffer tablets, Lovibond® | Avantor
Buffer tablets, Lovibond®
10, 100 Tab.
Artikelnr. LOVI515600BT
Anbieter:   Lovibond
Buffer tablets, Lovibond®
Artikelnr. LOVI515600BT
Anbieter:  Lovibond
CAS Nummer:  
Buffer tablets, Lovibond®
10, 100 Tab.
CAS Nummer:  
Preis
26,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 Tablet
Product Details & Documents
Ideal for preparing buffer solutions of 4, 7 and 10 pH units.
pH tablet can be added to 100 ml of distilled or deionised water for preparing solution of specified concentration.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    100 Tab.
  • pH-Wert:
    10
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.