Accessories
Silicone protection cover, MSAH352, shields the microscope from dirt and stains, compatible with all Dino-Lite models
Artikelnr. IDCPMSAH352
Anbieter: Dino-Lite / IDCP B.V.
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Bezeichnung:Silicone protection cover, MSAH352, shields the microscope from dirt and stains, compatible with all Dino-Lite models
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.