AuftragsverfolgungKontakt
Galaktit 99+%
Galaktit 99+%
Glasflasche, 25 g
Artikelnr. ACRO117700250
Galaktit 99+%
Artikelnr. ACRO117700250
CAS Nummer:  608-66-2
Galaktit 99+%
Galaktit 99+%
Glasflasche, 25 g
CAS Nummer:  608-66-2
Preis
36,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Dulcitol, rel-(2R,3S,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
  • CAS Nummer:608-66-2
  • Formel:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
  • MDL-Nummer:MFCD00064288
  • Molekulargewicht:182.17 g/mol
  • Siedepunkt:275…280 °C (1 mmHg)
  • Schmelzpunkt:188…189 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:210-165-2
Documents
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Appearance:
    White to off-white Powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    187 to 191 °C
  • Water:
    ≤1.0 % (K.F.)
  • Solubility:
    (3 % in water) Colorless
  • HPLC:
    ≥99.0 % (ELSD)
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤0.003 %
  • Insoluble matter:
    ≤0.01 % (in dilute NH4OH)
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    25 g