Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
(±)-α-Bromphenylessigsäure

(±)-α-Bromphenylessigsäure

Glass bottle for solids, 25 g
Artikelnr. MOLE17945491-25G
Marketsource
Anbieter:   Molekula
(±)-α-Bromphenylessigsäure
Artikelnr. MOLE17945491-25G
Anbieter:  Molekula
Marketsource
CAS Nummer:  4870-65-9
(±)-α-Bromphenylessigsäure

Glass bottle for solids, 25 g

CAS Nummer:  4870-65-9
Preis
160,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyme:  α-Bromophenylacetic Acid, DL-α-Bromophenylacetic acid
  • CAS Nummer:4870-65-9
  • Formel:C₈H₇BrO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00004206
  • Molekulargewicht:215.0440 g/mol
  • EINECS:225-477-4
  • UN:3261
  • ADR:8,II
Spezifikationen

Spezifikationen

  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    25 g

Spezifikationen

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.