AuftragsverfolgungKontakt
Pulvertrichter | Avantor
Pulvertrichter
80 mm, 32 mm, 12 mm
Artikelnr. KAVA632413102080
Anbieter:   Kavalier
Pulvertrichter
Artikelnr. KAVA632413102080
Anbieter:  Kavalier
Pulvertrichter
Pulvertrichter
80 mm, 32 mm, 12 mm
Preis
65,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
These funnels with short stem and bevelled edges are suitable for transferring powdery materials.
Bestellinformation: Ø = internal stem diameter.
Spezifikationen
  • Ø:
    12 mm
  • Trichter A-Ø:
    80 mm
  • Stiel Länge:
    32 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.