AuftragsverfolgungKontakt
Pulvertrichter | Avantor
Pulvertrichter
60 mm, 30 mm, 10 mm
Artikelnr. KAVA632413102060
Anbieter:   Kavalier
Pulvertrichter
Artikelnr. KAVA632413102060
Anbieter:  Kavalier
Pulvertrichter
Pulvertrichter
60 mm, 30 mm, 10 mm
Preis
60,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
These funnels with short stem and bevelled edges are suitable for transferring powdery materials.
 : Ø = internal stem diameter.
Spezifikationen
  • Ø:
    10 mm
  • Trichter A-Ø:
    60 mm
  • Stiel Länge:
    30 mm