Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Pumpenköpfe, rotarus®

Pumpenköpfe, rotarus®

Mehrkanal-Pumpenkopf, rotarus® MKF 8-4, 8 Kanäle, für Stopperschläuche, 228 ml/min
Artikelnr. 224-0122
Anbieter:   HIRSCHMANN
Pumpenköpfe, rotarus®
Artikelnr. 224-0122
Anbieter:  HIRSCHMANN
Pumpenköpfe, rotarus®
Pumpenköpfe, rotarus®

Mehrkanal-Pumpenkopf, rotarus® MKF 8-4, 8 Kanäle, für Stopperschläuche, 228 ml/min

Preis
2 830,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Spezifikationen
  • Maximale Durchflussrate:
    228 ml/min
  • Bezeichnung:
    Mehrkanal-Pumpenkopf, rotarus® MKF 8-4, 8 Kanäle, für Stopperschläuche
  • Seq:
    04
  • Min. flow rate:
    0.014 ml/min
  • Cat. No.:
    224-0122
  • Modell:
    MKF 8-4
  • Anzahl der Rollen:
    4