AuftragsverfolgungKontakt
Pumpenköpfe, rotarus®
Pumpenköpfe, rotarus®
Mehrkanal-Pumpenkopf, rotarus® MKF 12-8, 12 Kanäle, für Stopperschläuche, 27,2 ml/min
Artikelnr. 224-0123
Anbieter:   HIRSCHMANN
Pumpenköpfe, rotarus®
Artikelnr. 224-0123
Anbieter:  HIRSCHMANN
Pumpenköpfe, rotarus®
Pumpenköpfe, rotarus®
Mehrkanal-Pumpenkopf, rotarus® MKF 12-8, 12 Kanäle, für Stopperschläuche, 27,2 ml/min
Preis
4 370,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Spezifikationen
  • Maximale Durchflussrate:
    27,2 ml/min
  • Bezeichnung:
    Mehrkanal-Pumpenkopf, rotarus® MKF 12-8, 12 Kanäle, für Stopperschläuche
  • Seq:
    05
  • Min. flow rate:
    0,0001 ml/min
  • Cat. No.:
    224-0123
  • Modell:
    MKF 12-8
  • Anzahl der Rollen:
    8