Measuring scoops
15 ml, 115 mm, Natur
Artikelnr. HIRS7780101
Anbieter: HIRSCHMANN
Springe zu:
Product Details & Documents
HDPE, natural colour.
Spezifikationen
- Kapazität:15 ml
- Farbe:Natur
- Länge:115 mm
- Seq:01