AuftragsverfolgungKontakt
Measuring scoops | Avantor
Measuring scoops
1250 ml, 400 mm, Natur
Artikelnr. HIRS7780108
Anbieter:   HIRSCHMANN
Measuring scoops
Artikelnr. HIRS7780108
Anbieter:  HIRSCHMANN
Measuring scoops
1250 ml, 400 mm, Natur
Preis
67,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 6 ST
Product Details & Documents
HDPE, natural colour.
Spezifikationen
  • Kapazität:
    1250 ml
  • Farbe:
    Natur
  • Länge:
    400 mm
  • Seq:
    08