AuftragsverfolgungKontakt
Headspace-Fläschchen mit Bördelrand
Fläschchen mit abgeschrägter Kante, 10,00 ml, Flacher Boden, 23×46 mm, Glas, Klar, Nein
Artikelnr. NSCAC4020-S10
Headspace-Fläschchen mit Bördelrand
Artikelnr. NSCAC4020-S10
Headspace-Fläschchen mit Bördelrand
Fläschchen mit abgeschrägter Kante, 10,00 ml, Flacher Boden, 23×46 mm, Glas, Klar, Nein
Preis
93,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Diese Headspace-Fläschchen sind so gefertigt, dass sie eine gleichmäßige Glasdicke aufweisen, die eine gleichmäßige Wärmeverteilung und damit eine gleichbleibend zuverlässige Probenentnahme gewährleistet. Verwenden Sie Weißblechverschlüsse mit magnetischen Pick-Autosamplern. Druckverschlussverschlüsse öffnen sich, wenn der Innendruck 3,0 ±0,5 bar überschreitet, und schützen so die Geräte während der Analyse hochflüchtiger Proben.
 :
 :
 :
 :
 :
Spezifikationen
  • Mit Deckel:
    Nein
  • Ø×H:
    23×46 mm
  • Kapazität:
    10,00 ml
  • Farbe:
    Klar
  • Bezeichnung:
    Fläschchen mit abgeschrägter Kante
  • Material:
    Glas
  • Seq:
    03
  • Boden:
    Flacher Boden