Laborstuhl neon, leicht zu reinigen, abwaschbar, polsterelement aus kunstleder, leicht wechselbar, farbe blau, gasfeder-sitzhöhenver stellung von 590-870 mm, stabiles fusskreuz aus aluminium, mit grossflächigen bodengleitern, mit fussring 1 * 1 ST
Artikelnr. BIMOMG02-3279-525
Lieferant: bimos
Frequently Bought Together