ContactUsLinkComponent
Laborstuhl neon, leicht zu reinigen, polsterelement aus superfabric, leicht wechselbar, farbe blau, sitztiefenverstellung, gasfeder- sitzhöhenverstellung von 590-870 mm, stabiles fusskreuz aus aluminium, mit grossflächigen bodengleitern, mit fussring 1 * 1 ST
Artikelnr. BIMOSP02-3278-525
Lieferant:  bimos
Laborstuhl neon, leicht zu reinigen, polsterelement aus superfabric, leicht wechselbar, farbe blau, sitztiefenverstellung, gasfeder- sitzhöhenverstellung von 590-870 mm, stabiles fusskreuz aus aluminium, mit grossflächigen bodengleitern, mit fussring 1 * 1 ST
Artikelnr. BIMOSP02-3278-525
Lieferant:  bimos
Frequently Bought Together