Laborstuhl neon, leicht zu reinigen, abwaschbar, polsterelement aus pu-schaum, farbe blau, extrem robust, langlebig, abwaschbar, gas feder-sitzhöhenverstellung von 590-870 mm, schwarz beschichtet, mit grossflächigen bodengleitern, mit fussring 1 * 1 ST
Artikelnr. BIMO57120013279525
Lieferant: bimos
Frequently Bought Together