ContactUsLinkComponent
MultiRAE Lite CO2, O2, Cl2 3-Gas-Detektor als Pumpengerät, Sensoren: CO2: NDIR-Infrarot CO2-Sensor, Messbereich: 0-50000ppm O2: elektrochemischer O2-Sensor, Messbereich: 0-30% Cl2: elektrochemischer Cl2-Sensor, Messbereich: 0-500ppm 2 Sensorsteckplät 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3B80006E020
Supplier:  RAE SYSTEMS
MultiRAE Lite CO2, O2, Cl2 3-Gas-Detektor als Pumpengerät, Sensoren: CO2: NDIR-Infrarot CO2-Sensor, Messbereich: 0-50000ppm O2: elektrochemischer O2-Sensor, Messbereich: 0-30% Cl2: elektrochemischer Cl2-Sensor, Messbereich: 0-500ppm 2 Sensorsteckplät 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3B80006E020
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together