DANI Liner
Direktverbindungsliner mit Quarzwolle, 6 mm, 4 mm, 70 mm
Artikelnr. 568-0688
Anbieter: Trajan Scientific and Medical
Springe zu:
Product Details & Documents
Deaktivierte Liner für DANI GCs.
Spezifikationen
- Ext.Ø:6 mm
- Ø int.:4 mm
- Bezeichnung:Direktverbindungsliner mit Quarzwolle
- Länge:70 mm
- Seq:03