Probenküvetten
Probenküvetten, abgestimmtes Set, markiert bei 10 ml, 10 ml, 1" / 25 mm, Glas
HACH2495408
: Hach
Probenküvetten für photometrische Messungen.
- Mit oder ohne Verschluss erhältlich
- Wiederverwendbar (aus Glas) oder für den Einmalgebrauch (aus Kunststoff)
- Lichtweg:1" / 25 mm
- Volumen:10 ml
- Fenstermaterial:Glas
- Bezeichnung:Probenküvetten, abgestimmtes Set, markiert bei 10 ml
- Seq:09