Schutzhelme, Reflex
Schutzhelm, mit Belüftung, mit silbernem Blitz und Ratsche, Blau
CENUS12BSR
Diese belüfteten Schutzhelme werden aus HDPE hergestellt. Sie sind mit oder ohne Ratschenrad verfügbar.
- 6-Punkt-Nylon-Textilhalterung, LDPE-Kopfband
- Schweißband aus Nylon-Velours mit 2-mm-Schaum
- Warnschutzoptionen für verbesserte Sicht bei schlechten Lichtverhältnissen
- Kompatibel mit CONNECT und EURO Gesichts- und Hörgerätezubehör
Größe 51 bis 63 cm (Standard); 53 bis 64 mm (mit Ratsche)
Gewicht: 350 g (Standard); 370 g (mit Ratsche)
: EN 397:1995+A1 / EN 397:2012+A1:2012; EN 50365:2002
:
:
- Farbe:Blau
- Bezeichnung:Schutzhelm, mit Belüftung, mit silbernem Blitz und Ratsche
- Seq:10