AuftragsverfolgungKontakt
Anstoßkappen, CoolCap
Dunkelblau
  CENUS28NB
Anstoßkappen, CoolCap
  CENUS28NB
Anstoßkappen, CoolCap
Anstoßkappen, CoolCap
Dunkelblau
22,70 €
1 * 1 ST
Diese Anstoßkappe aus gebürsteter Baumwolle ist über einem ABS-Futter angebracht und bietet leichten Kopfschutz, wenn keine hohe Stoßfestigkeit erforderlich ist, aber die Gefahr kleiner Stöße oder Kratzer am Kopf besteht.
  • Innenkappe aus leichtem ABS
  • Besonders luftdurchlässig durch weitmaschiges Gewebe an den Seiten
  • Entfernbare Schaumseiteneinsätze haben eine 45% höhere Schlagabsorbierfähigkeit als Standard-ABS-Zwischenlagen
Passende Anwendungsgebiete umfassen die Automobil- und Flugindustrie, Transport, Verschiffung und Gleisarbeiten.
Für Kopfweite 54 - 59 cm
Schirmlänge: 50 mm
Gewicht: 155 g
 : EN 812
  • Farbe:
    Dunkelblau
  • Seq:
    03