Schutzhelme, Reflex
Schutzhelm, mit Belüftung, Warnschutz gelber Blitz und Ratsche, Rot
Artikelnr. CENUS12RHVYR
Anbieter: CENTURION SAFETY PRODUCTS
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese belüfteten Schutzhelme werden aus HDPE hergestellt. Sie sind mit oder ohne Ratschenrad verfügbar.
- 6-Punkt-Nylon-Textilhalterung, LDPE-Kopfband
- Schweißband aus Nylon-Velours mit 2-mm-Schaum
- Warnschutzoptionen für verbesserte Sicht bei schlechten Lichtverhältnissen
- Kompatibel mit CONNECT und EURO Gesichts- und Hörgerätezubehör
Größe 51 bis 63 cm (Standard); 53 bis 64 mm (mit Ratsche)
Gewicht: 350 g (Standard); 370 g (mit Ratsche)
Zertifizierung: EN 397:1995+A1 / EN 397:2012+A1:2012; EN 50365:2002
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Spezifikationen
- Farbe:Rot
- Bezeichnung:Schutzhelm, mit Belüftung, Warnschutz gelber Blitz und Ratsche
- Seq:44
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.