Spinner flasks with solid cap, disposable, Corning®
Flasks, pre-assembled, with one solid cap and one aseptic transfer cap on side arms*, 1000 ml, side arm necks thread GL 45, 2, 300-1000 ml, 137×245 mm
Anbieter: Corning
Springe zu:
Product Details & Documents
The Corning 1 L spinner flask body is constructed of polystyrene, paddle and shaft from polypropylene and caps from high density polyethylene. All are made of USP Class VI and ISO 10993-18 compliant materials
- Recommended working range of 300 ml to 1 L
- Extended paddle design ensures constant top-to-bottom motion of the liquid without having to adjust the height of the paddle
- Bottom contours on the paddle hug the shape of the flask, eliminating dead spots
- Two wide neck openings for easy pouring; easily accept a 100 ml pipet
- Vertical side baffles break up laminar flow - ensures better mixing and maximises cell production
- Each system is supplied individually double bagged
- Sterilised by gamma irradiation; have the highest sterility assurance level (SAL) of 10⁻⁶ and meets USP XXIV:71 bacteriostasis, fungistasis and sterility standards
Bestellinformation: Single use only. Flasks cannot be autoclaved or resterilised with alcohol. Any attempt to do so will result in degradation of the materials. Optional vented caps (Cat. No 3567) and Aseptic transfer caps (Cat. No. 3562) are available Designed for both suspension and adherent cell culture applications and optimised for use with corning microcarriers
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerCORN3559_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Corning Spinner Flasks with Solid Cap, Disposable.pdf
Verpackungsinformationen
Spezifikationen
- Ø×H:137×245 mm
- Empf. Arbeitsvolumen:300-1000 ml
- Kapazität:1000 ml
- Bezeichnung:Flasks, pre-assembled, with one solid cap and one aseptic transfer cap on side arms*
- Seq:03
- Hals:side arm necks thread GL 45
- Anzahl Seitenarme:2
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungGewindeVerfügbarkeitPreis
- 734-4102Belüftungsverschluss, 0,2-μm-Belüftung, für 500, 1000 und 3000-ml-SpinnerflaschenGL45Einloggen für Verfügbarkeit1 * 4 ST - 44,90 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungGewindeVerfügbarkeitPreis
- 734-4100Seitenhalsverschluss für aseptischen Transfer, Eintauchröhrchen mit 0,2-μm-Belüftung, mit Luer-Lock-Anschluss (männlich), für 3000-ml-SpinnerflaschenGL45Einloggen für Verfügbarkeit1 * 2 ST - 449,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- CORN3568Flat cap, PE, disposable, orange, for 500, 1000 and 3000 ml spinner flasksEinloggen für Verfügbarkeit1 * 4 ST - 41,20 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungGewindeVerfügbarkeitPreis
- 734-4101Seitenhalsverschluss für aseptischen Transfer, Eintauchröhrchen mit 0,2-μm-Belüftung, mit Luer-Lock-Anschluss (männlich), für 500-ml-SpinnerflaschenGL45Einloggen für Verfügbarkeit1 * 2 ST - 449,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungGewindeVerfügbarkeitPreis
- 734-4098Seitenhalsverschluss für aseptischen Transfer, Eintauchröhrchen mit 0,2-μm-Belüftung, mit Luer-Lock-Anschluss (männlich), für 1000-ml-SpinnerflaschenGL45Einloggen für Verfügbarkeit1 * 2 ST - 449,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- CORN401901Flügelradeinheit, Edelstahl, Doppellagerung, für magnetisch angetriebene Kolben 36 l (zur Verwendung mit Sonden)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 1 340,00 €