L(+)-Ascorbinsäure
Kunststoffflasche, 500 g
: Merck
: Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
- :50-81-7
- :C₆H₈O₆
- :MFCD00064328
- :176.13 g/mol
- :13,00837
- :553 °C (1013 hPa)
- :190…192 °C
- :1,694 g/cm³ (20 °C)
- :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
- :Raumtemperatur
- :200-066-2
- :exempt
- Solubility:330 g/l (24 °C)
- Melting Point:190 - 192 °C (decomposition)
- Molar Mass:176.12 g/mol
- Bulk Density:500 - 900 kg/m3
- Vapor Pressure:(20 °C)
- Density:1.65 g/cm3 (20 °C)
- pH:2.2 - 2.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
- Ignition Point:380 °C
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:500 g