AuftragsverfolgungKontakt
Sample containers, with screw cap, universal, WHEATON® | Avantor
Sample containers, with screw cap, universal, WHEATON®
30 ml, Universal container, no label, sterile, Durchscheinend, PP/PE
Artikelnr. 216-0985
Anbieter:   DWK Life Sciences
Sample containers, with screw cap, universal, WHEATON®
Artikelnr. 216-0985
Anbieter:  DWK Life Sciences
Sample containers, with screw cap, universal, WHEATON®
Sample containers, with screw cap, universal, WHEATON®
30 ml, Universal container, no label, sterile, Durchscheinend, PP/PE
Preis
135,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 400 ST
Product Details & Documents
PP translucent or PS clear, with PE screw cap.
  • Manufactured from FDA approved virgin polystyrene or polypropylene
  • PS offers good thermal and chemical resistance
  • Supplied sterile - for in vitro use only
  • All materials are non cytotoxic
Straight walled containers ideal for sample collection, storage and transport. Supplied with leakproof, flow seal closure. Available pre-filled with boric acid for urine samples.
Zertifizierung: CE marked in accordance with European Directive 98/79/EC
All containers are leak tested to British Standard BS5213:1975(1989)
Verpackung: Packed in inner bags of 50.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Spezifikationen
  • Typ:
    Universal container, no label, sterile
  • Kapazität:
    30 ml
  • Farbe:
    Durchscheinend
  • Material:
    PP/PE
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.