AuftragsverfolgungKontakt
ClickSpeed Moppsystem, Vileda
ClickSpeed Moppsystem, Vileda
ClickSpeed Mopphalter, - mm, 400 mm
Catalog # VILE138621
Supplier:   FHP VILEDA SCS
ClickSpeed Moppsystem, Vileda
Catalog # VILE138621
Supplier:  FHP VILEDA SCS
ClickSpeed Moppsystem, Vileda
ClickSpeed Moppsystem, Vileda
ClickSpeed Mopphalter, - mm, 400 mm
Price
39,60 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
ClickSpeed ist ein Bodenreinigungssystem im niedrigen bis mittleren Preissegment. Das ClickSpeed System hat einen einzigartigen und patentierten Mopphalter, der sehr leicht zu handhaben und zu verwenden ist. Man legt den Mopp einfach auf den Boden, legt den Halter darauf und schließt den magnetischen Mopphalter mit einem Klick. Dies bedeutet eine berührungsfreie und hygienische Handhabung von verschmutzten Mopps.
  • Leicht und einfach zu bedienen und zu verwenden
  • Berührungsloses Befestigen und Abnehmen des Mopps
Der Einweg-Mopp enthält Mikrofasern und verfügt über die patentierte Novolon-Struktur zum Einfangen von losem Schmutz. Die Mopps sind farbcodiert, um Kreuzkontamination zu vermeiden. Nach der Verwendung wird der Mopp weggeworfen. Die Kosten für ClickSpeed Einweg-Mopps sind identisch mit den Waschkosten für einen wiederverwendbaren Mopp in einer externen Wäscherei.
Der Mikrofaser-Mopp ist ein Hochleistungsmopp aus gewirkter Mikrofaser mit Polyesterstreifen. Er ist haltbar sowohl im Einsatz wie beim Waschen. Das Arbeiten mit ihm spart Kraft und Zeit und erzielt bessere Ergebnisse.
Specifications
  • Bezeichnung:
    ClickSpeed Mopphalter
  • Länge:
    400 mm
  • L×B:
    - mm