Buckets, Round, PP
Tamper proof bucket with plastic handle, not UN-approved, Weiß, 5,0 L, 224 mm, 191,5 mm
Artikelnr. RIXI7-1001-050-K
Anbieter: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Springe zu:
Product Details & Documents
Buckets made of PP, white.
- With or without UN approval
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
Universal multipurpose buckets with handle.
Dokumente
Spezifikationen
- Kapazität:5,0 L
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Tamper proof bucket with plastic handle, not UN-approved
- Höhe:191,5 mm
- Seq:10
- Ø:224 mm
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- RIXI8-7100-025Schnappdeckel für Eimer 2,5 L, PP, wasserdichtEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 1,70 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- RIXI8-7100-050Schnappdeckel für Eimer 5 L, PP, wasserdichtEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 2,10 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- RIXI8-7100-100Tapa de palanca para cubo de 10 L, PP, resistente al aguaEinloggen für Verfügbarkeit1 * 48 ST - 102,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- RIXI8-7100-018Lever lid for 2 l bucket, PP, water proofEinloggen für Verfügbarkeit1 * 180 ST - 259,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- RIXI8-7100-010Lever lid for 1 l bucket, PP, water proofEinloggen für Verfügbarkeit1 * 25 ST - 16,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- RIXI8-7100-006Lever lid for 0,6 l bucket, PP, water proofEinloggen für Verfügbarkeit1 * 435 ST - 262,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- RIXI8-7100-210Lever lid for 20 l bucket, PP, water proofEinloggen für Verfügbarkeit1 * 15 ST - 62,60 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- RIXI8-7100-300Lever lid for 30 l bucket, PP, water proofEinloggen für Verfügbarkeit1 * 10 ST - 63,80 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.