AuftragsverfolgungKontakt
Sample containers, straight, with screw cap, WHEATON® | Avantor
Sample containers, straight, with screw cap, WHEATON®
250 ml, Plain label, sterile, Klar, PS/Metall
Artikelnr. 216-1020
Anbieter:   DWK Life Sciences
Sample containers, straight, with screw cap, WHEATON®
Artikelnr. 216-1020
Anbieter:  DWK Life Sciences
Sample containers, straight, with screw cap, WHEATON®
Sample containers, straight, with screw cap, WHEATON®
250 ml, Plain label, sterile, Klar, PS/Metall
Preis
82,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Polystyrene clear, with metal screw cap.
  • Manufactured from FDA approved virgin polystyrene
  • Supplied sterile and for in vitro use only
  • CE marked in accordance with European Directive 98/79/EC
  • All containers are leak tested to British Standard BS5213:1975(1989)
  • All materials are non cytotoxic
Straight walled vessels ideal for sample collection, storage and transport. Polystyrene offers good thermal and chemical resistance. Supplied with flow seal metal cap.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Spezifikationen
  • Typ:
    Plain label, sterile
  • Kapazität:
    250 ml
  • Farbe:
    Klar
  • Material:
    PS/Metall
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.