Sample containers, straight, with screw cap, WHEATON®
250 ml, No label, sterile, Klar, PS/Metall
Anbieter: DWK Life Sciences
Sample containers, straight, with screw cap, WHEATON®
Artikelnr. 216-1019
Anbieter: DWK Life Sciences
Springe zu:
Product Details & Documents
Polystyrene clear, with metal screw cap.
- Manufactured from FDA approved virgin polystyrene
- Supplied sterile and for in vitro use only
- CE marked in accordance with European Directive 98/79/EC
- All containers are leak tested to British Standard BS5213:1975(1989)
- All materials are non cytotoxic
Straight walled vessels ideal for sample collection, storage and transport. Polystyrene offers good thermal and chemical resistance. Supplied with flow seal metal cap.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerCoC_LSUK360200_8321118 CoC_LSUK360206_0680228 CoC_LSUK360206_1580328 coc_LSUK360207_1050316 CoC_LSUK360207_3530708
Mehr
LSUK360251_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Typ:No label, sterile
- Kapazität:250 ml
- Farbe:Klar
- Material:PS/Metall
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.