AuftragsverfolgungKontakt
Rectangular cover glasses, Corning®
24×50 mm, #1,5
  CORN2980-245
 :   Corning
Rectangular cover glasses, Corning®
  CORN2980-245
 :  Corning
Rectangular cover glasses, Corning®
Rectangular cover glasses, Corning®
24×50 mm, #1,5
328,00 €
1 * 1.000 ST
These rectangular cover glasses are made from borosilicate glass.
  • Nr.:
    #1,5
  • L×B:
    24×50 mm
  • Seq:
    06
  • Cat. No.:
    CORN2980-245
  • Umweltzertifizierung:
    I-RECs, ISO 14001 - Monterrey
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung