AuftragsverfolgungKontakt
Kreuzmuffe
Kreuzmuffe
Mit Flügelschrauben aus Messing, 0 - 16 mm, Temperguss
Artikelnr. NEUBM020-4850
Kreuzmuffe
Artikelnr. NEUBM020-4850
Kreuzmuffe
Mit Flügelschrauben aus Messing, 0 - 16 mm, Temperguss
Preis
32,70 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Doppelmuffe aus gehärtetem Gusseisen, pulverbeschichtet.
  • Für Stäbe bis 16 mm Ø
  • Mit Messing-Rändelschrauben oder Edelstahl- Sicherheitsherzschrauben
  • Gewinde: M8
Gewicht: 180 g
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Caution:
Specifications
  • Spannweite:
    0 - 16 mm
  • Bezeichnung:
    Mit Flügelschrauben aus Messing
  • Material:
    Temperguss
  • Seq:
    01