Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Pulvertester

Pulvertester ohne Flaschenhalter, Edelstahl 316, 1500 mm, 5, 300 ml
  SAMP1216A-1500
Pulvertester
  SAMP1216A-1500
Pulvertester
Pulvertester

Pulvertester ohne Flaschenhalter, Edelstahl 316, 1500 mm, 5, 300 ml

 
2 220,00 €
   
1 * 1 ST
 

Diese Probenehmer eignen sich zur Entnahme einer großvolumigen Querschnittsprobe aus einem Behälter.

  • Robuste Konstruktion aus rostfreiem Stahl mit glänzender Oberfläche
  • Schneidspirale, damit der Probenehmer in das Produkt eindringt
  • Drehen Sie den Griff, um den Schlitz zu schließen

Geeignet zur Probenentnahme von Getreide, Körnern, frei fließenden Pulvern, Granulaten und sogar leicht kohäsiven oder verdichteten Pulvern.

 : GMP

 
  • Volumen:
    300 ml
  • Bezeichnung:
    Pulvertester ohne Flaschenhalter
  • Länge:
    1500 mm
  • Material:
    Edelstahl 316
  • Seq:
    03
  • Anzahl der Kammern:
    5