Reinraumbeutel transparent 190 x 290 x 0,05 mm RR-Klasse 7 gem. DIN EN ISO 14644-1 2 x verpackt im Umbeutel Gammasterilisiert 25-30 kGY 1 * 1.500 ST
Artikelnr. SCACV190290RR
Reinraumbeutel transparent 190 x 290 x 0,05 mm RR-Klasse 7 gem. DIN EN ISO 14644-1 2 x verpackt im Umbeutel Gammasterilisiert 25-30 kGY 1 * 1.500 ST
Artikelnr. SCACV190290RR
Frequently Bought Together
Filterspitze, Arbeitsvolumen: 200 µl, transparent, Füllstandsringe, Biosphere® plus, Low Retention, passend für SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit und Brand sowie baugleiche Ausführungen, 96 Stück/Box 1 * 1.920 STLieferant: SARSTEDT