AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, N-Plan Objektive | Avantor
VWR®, N-Plan Objektive
IOS N-Plan achromatisches Objektiv, 10×/0,25 mm
Artikelnr. 630-1640
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, N-Plan Objektive
Artikelnr. 630-1640
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, N-Plan Objektive
VWR®, N-Plan Objektive
IOS N-Plan achromatisches Objektiv, 10×/0,25 mm
Preis
51,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These objectives are ideal for use in the education field and for laboratory routine applications.
IOS N-Plan objectives feature an infinity-corrected optical system.
Dokumente
Spezifikationen
  • Vergrößerung:
    10×/0,25 mm
  • Bezeichnung:
    IOS N-Plan achromatisches Objektiv
  • Seq:
    202