VWR®, N-Plan Objektive
IOS N-Plan achromatisches Objektiv, 20×/0,40 mm, 1,5 mm
Artikelnr. 630-1641
Anbieter: VWR Collection
Springe zu:
Product Details & Documents
These objectives are ideal for use in the education field and for laboratory routine applications.
IOS N-Plan objectives feature an infinity-corrected optical system.
Dokumente
VWR® for Microscopy
Produktliteratur
Spezifikationen
- Vergrößerung:20×/0,40 mm
- Bezeichnung:IOS N-Plan achromatisches Objektiv
- Seq:203
- Arbeitsabstand:1,5 mm