Filterspitzen
Spitzen mit erweiterter Länge, universelle Passform, 1250 µl, +, +, 96/Rack
Artikelnr. BITXBT1250.N
Springe zu:
Artikel gestrichen
Das Produkt wurde eingestellt. Wir haben jedoch ähnliche Alternativprodukte gefunden.
Alternativen
[EN]TIPS 1.250 µl NEPTUNE BARRIER 1 * 3.072 ST Artikelnr.LOCABT1250N
Product LOCABT1250N is similar to BITXBT1250.N but manufacturer and specifications may vary.
[EN]TIP 1250µL ART REACH BARRIER HING LR 1 * 768 ST Artikelnr.732-2399
Product 732-2399 is similar to BITXBT1250.N but manufacturer and specifications may vary.
Product Details & Documents
Dieses Sortiment an sterilen Filterpipettenspitzen verfügt über die effizientesten Aerosolfiltereinheiten der Branche und verhindert zuverlässig die Übertragung von Aerosolen.
- Zertifiziert frei von DNA, DNase, RNase und Endotoxinen
- Spitzen aus S3 Polymer mit probensparender Oberfläche, damit es nicht zu Verzögerungen kommt: Spitzen halten praktisch keine Flüssigkeiten zurück, sodass Benutzer wirklich genaue Probenmengen abgeben können
- ESP™-Nachladesystem ermöglicht das Nachladen von 10 Schalen in nur 90 Sekunden: Spart Zeit, Laborfläche und schont die Umwelt
Ideal für die Durchführung selbst der empfindlichsten Tests.
Spezifikationen
- Verpackt:96/Rack
- Steril:+
- Volumen:1250 µl
- Seq:07
- Spitzentyp:Spitzen mit erweiterter Länge, universelle Passform
- Filter:+