Regenjacke, Sheffer 698Z
Olivgrün, 3XL
SIOE698Z/A41/3XL
: SIOEN
Hoch atmungsaktive Regenjacke aus Siopor Regular Gewebe, bestehend aus 100% Polyester (Leinwandbindung) mit wasserabweisender PU-Beschichtung. Mit festem Mesh-Futter im Rumpf und Polyesterfutter in den Ärmeln.
- Gerader Kragen mit verstaubarer Kapuze, Reißverschluss unter der Klappe mit Druckknöpfen
- Zwei aufgesetzte Taschen
- Runde eingesetzte Ärmel, Verengung mit Druckknöpfen
- Unterarmbelüftung
Rückenlänge: 85 cm
Gewicht: 155 g/m²
: EN 343 (3-3)
- Konfektionsgröße:3XL
- Farbe:Olivgrün
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- Cat. No.:SIOE698Z/A41/3XL
- Modell:698Z Sheffer
- Verschlussart:Reißverschluss
- Stoff:Polyester/PU
- Riskobereich:Regen (wasserdicht/wasserabweisend)
- Einsatzbereiche / Verwendung:Outdoor
- Geschlecht:Unisex
- Gewicht:155 g/m²