Rain jacket, Brest 1692
Olivgrün, M
Artikelnr. SIOE1692/A98/M
Anbieter: SIOEN
Springe zu:
Product Details & Documents
Water- and windproof rain jacket made of Texoflex fabric consisting of 100% polyester knitting with PVC coating. The jacket is extremely strong and tear resistant.
- High frequency welded seams
- Fixed hood, zip closure under flap with press studs
- Two patched pockets
- Raglan sleeves with underarm- and back ventilation
- Elasticated wind cuffs in sleeves
Back length: 80 cm
Zertifizierung: ENV 343 (3-1)
Spezifikationen
- Konfektionsgröße:M
- Farbe:Olivgrün
- Seq:02
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- Cat. No.:SIOE1692/A98/M
- Modell:1692 Brest
- Verschlussart:Knöpfe
- Stoff:100% polyester knitting with PVC coating
- Riskobereich:Regen (wasserdicht/wasserabweisend)
- Einsatzbereiche / Verwendung:Outdoor
- Geschlecht:Unisex
- Gewicht:380 g/m²